Documenti fondamentali
D145203
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-1-propyl chloride hydrochloride
96%
Sinonimo/i:
3-Chloro-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, N,N-Dimethyl(3-chloropropyl)amine hydrochloride
Scegli un formato
100 G
50,00 €
50,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
50,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2N(CH2)3Cl · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.07
Beilstein:
3670046
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
50,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
crystals
Punto di fusione
140-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)CCCCl
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H
LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
M A Carfagna et al.
Molecular pharmacology, 44(1), 129-141 (1993-07-01)
Perturbations of rat brain synaptic plasma membrane (SPM) bilayer structure and Na+/K(+)-ATPase activity were correlated for drugs that are structurally related and exhibit similar toxicological side effects but belong to different pharmacological classes. Na+/K(+)-ATPase IC50 values decrease linearly with increasing