343209
Fluorescein Diacetate
≥99% (HPLC), solid, esterase substrate, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Fluorescein Diacetate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Fluorescein Diacetate, Stains living cells green. Substrate for esterases. Suitable for use in cell viability assays. Removal of the acetate groups by cellular esterases results in fluorescence in cells with intact membranes.
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
colorless to yellow
Solubilità
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bedner, E., et al. 1998. Cytometry33, 1.
Guilbault, G.G., and Kramer, D.N. 1964. Anal. Chem. 36, 409.
WGK 3