Vai a
D225
4,5-Diaminofluorescein diacetate solution
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
DAF-2 DA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
760,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116100
NACRES:
NA.28
MDL number:
760,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solution
availability
not available in Japan
concentration
5 mM in DMSO
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
4,5-Diaminofluorescein diacetate (DAF-2 DA) solution is a membrane-permeable fluorescent probe, which measures nitric oxide (NO) in living cells. It is used to study the synthesis of NO in bovine aortic endothelial cells (BAECs). DAF-2 DA imaging shows that ciliated epithelial cells produces high amount of NO than non-epithelial inflammatory cells.
Application
Cell-permeable fluorescent detector of nitric oxide in living cells.
Legal Information
DAF-2 is manufactured by Daiichi Pure Chemicals Co., LTD.
US Patent No. 5,874,590
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D2813D22435845
DCFHDA BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
35845
DCFHDA
description
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
concentration
5 mM in DMSO
concentration
-
concentration
5 mM in DMSO
concentration
-
form
solution
form
lyophilized powder
form
solution
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)