Vai a
D2390
Dacarbazine
antineoplastic purine analog
Sinonimo/i:
5-(3,3-Dimethyl-1-triazenyl)imidazole-4-carboxamide, DTIC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
97,70 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
448,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
224-396-1
MDL number:
97,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder or crystals
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)\N=N\c1[nH]cnc1C(N)=O
InChI
1S/C6H10N6O/c1-12(2)11-10-6-4(5(7)13)8-3-9-6/h3H,1-2H3,(H2,7,13)(H,8,9)/b11-10+
InChI key
FDKXTQMXEQVLRF-ZHACJKMWSA-N
Application
Dacarbazine is a triazine antineoplastic agent that is used for DNA methylation via formation of methyl adducts. It is used to treat metastatic malignant melanomas and Hodgkin′s when used in combination with other antineoplastic agents.
Biochem/physiol Actions
Dacarbazine is a purine analog of naturally occurring purine precursor 5-amino-1H-imidazole-4-carboxamide (AIC). It is a synthetic triazine antineoplastic agent that exerts cytotoxic effects by acting as an alkylating agent and by inhibiting DNA synthesis and inducing apoptosis. It is known to induce hepatotoxicity in mice. Dacarbazine is not cell cycle-phase specific.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1247SML1804V5015
Dacarbazine antineoplastic purine analog
Sigma-Aldrich
D2390
Dacarbazine
NAB2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1247
NAB2
AM4113 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1804
AM4113
VU0152100 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
V5015
VU0152100
description
antineoplastic purine analog
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dacarbazine
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto di infiammabilità (°F)
No data available
Punto di infiammabilità (°C)
No data available
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)