Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 57,30 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 208,00 € |
Informazioni su questo articolo
57,30 €
Risparmia Fino a 15%
Nome del prodotto
Capecitabine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +80 to +100°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(NC(OCCCCC)=O)C(F)=C2)=O)O[C@@H]1C
InChI
1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
InChI key
GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
Gene Information
human ... TYMS(7298)
Application
- in combination with gemcitabine to achieve glutamine deprivation by enhancing the sensitivity of expression in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cells to inhibitors of glutamine metabolism and study its effect on PDAC cell survival
- to study the drug metabolic function in a two-organ microfluidic system
- as an anti-cancer agent to study its cytotoxic activity alone or in combination with B87 on cancer cells
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Capecitabine
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?