D2384
DL-3,4-Dihydroxyphenylserine
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
DL-DOPS
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to brown
Solubilità
0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
H2O: moderately soluble (Solutions should be freshly prepared.)
aqueous base: unstable
ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](C(O)c1cc(c(cc1)O)O)C(=O)O
InChI
1S/C9H11NO5/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15)/t7-,8?/m0/s1
QXWYKJLNLSIPIN-JAMMHHFISA-N
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?