Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 142,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 562,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H]([C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO5/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
QXWYKJLNLSIPIN-JGVFFNPUSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
General description
L-DOPS, also called L-threo 3,4-Dihydroxyphenylserine or droxidopa is a catecholamine. L-DOPS has many clinical advantages and may be useful for treating norepinephrine deficiency. It is used for treating neurogenic orthostatic hypotension and improves norepinephrine levels. L-DOPS mediates reduction of amyloid plaques and could have a therapeutic potential for treating amyloid pathology.
Biochem/physiol Actions
L-DOPS is a norepinephrine precursor in vivo.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine, Norepinephrine and Epinephrine Synthesis page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥3 mg/mL | solubility - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?