Documenti fondamentali
D026
Sigma-Aldrich
Pargyline hydrochloride
Sinonimo/i:
N-Methyl-N-(2-propynyl)benzylamine hydrochloride, N-Methyl-N-propargylbenzylamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2N(CH3)CH2C≡CH·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.69
Beilstein:
3699487
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Punto di fusione
160-163 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].CN(CC#C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H
BCXCABRDBBWWGY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Selective MAO-B inhibitor.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves