Vai a
M3778
N-Methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride
≥97% (GC), MAO-A inhibitor, powder
Sinonimo/i:
Clorgyline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
143,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
264,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
671,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15Cl2NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
241-760-5
MDL number:
Assay:
≥97% (GC)
Form:
powder
143,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride, ≥97% (GC)
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl)CC#C
InChI
1S/C13H15Cl2NO.ClH/c1-3-7-16(2)8-4-9-17-13-6-5-11(14)10-12(13)15;/h1,5-6,10H,4,7-9H2,2H3;1H
InChI key
BBAZDLONIUABKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MAOA(4128)
rat ... Maoa(29253), Maob(25750)
Application
N-Methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride has been used as a monoamine oxidase A (MAO-A) inhibitor:
  • in MAO-A biochemical assay[1]
  • to study its effects on the transit of serotonin (5-HT) in the human placenta explants[2]
  • to study its effects on human prostate cancer cells[3]
Biochem/physiol Actions
MAO-A inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P8511E2895A3085
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (GC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, light yellow to yellow
Gene Information
human ... MAOA(4128)
rat ... Maoa(29253), Maob(25750)
Gene Information
human ... MAOA(4128), MAOB(4129)
Gene Information
-
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340), SLC9A1(6548), SLC9A5(6553)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768), Slc9a1(24782), Slc9a2(24783), Slc9a3(24784), Slc9a4(24785)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)