Documenti fondamentali
392383
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
97%
Scegli un formato
5 G
33,65 €
33,65 €
Prezzo di listino67,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
33,65 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
33,65 €
Prezzo di listino67,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
211-215 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
ZQQSRVPOAHYHEL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid is a halogen substituted benzoic acid.
Applicazioni
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid may be used in the synthesis of biaryl intermediates by palladium-mediated coupling with various aryl boronic acids.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jun Yong Choi et al.
ACS medicinal chemistry letters, 5(4), 434-439 (2014-06-06)
Sterol 14α-demethylase (CYP51) is an important therapeutic target for fungal and parasitic infections due to its key role in the biosynthesis of ergosterol, an essential component of the cell membranes of these pathogenic organisms. We report the development of potent