CWDS-MFG630
ColorWheel® Antibody-Ready mFluor Green 630 Dye
Sinonimo/i:
mFluor™ Green 630 dye
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Nome Commerciale
ColorWheel®
Stato
lyophilized
Purificato mediante
gel-filtration chromatography
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
flow cytometry: suitable
Compatibilità
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
CWD-MFG630-25UL - ColorWheel® Antibody-Ready mFluor Green 630 Dye;25 μL
Lyophilized from PBS containing D-Mannitol and Sucrose, normal appearance is a dried pellet. Reconstituted solution is stable and functional as assessed by functional testing. Contains no biocide or preservatives, such as azide.
CWD-FINISH-25UL - ColorWheel® Finishing Buffer
Lyophilized from PBS. Contains no biocide or preservatives, such as azide.
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)