A4450
Monoclonal Anti-β1 and β2-Adaptins antibody produced in mouse
clone 100/1, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-AP-1 and AP-2
Scegli un formato
341,60 €
Prezzo di listino488,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
341,60 €
Prezzo di listino488,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
100/1, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human, bovine, rat
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:200 using rat brain extract
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AP1B1(162) , AP2B1(163)
rat ... Ap1b1(29663) , Ap2b1(140670)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)