Documenti fondamentali
CN211-GS
Sigma-Aldrich
Canine Endothelial Cell Growth Supplements (15 ml)
Scegli un formato
1 EACH
88,30 €
88,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
88,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
88,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
liquid
Durata
1 yr
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)