CMC0005
SIG10 F′ MAX Electrocompetent Cells
for general cloning & library production
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Stato
buffered aqueous solution
Trasformazione cellulare
competent cell type: electrocompetent
transformation efficiency: ≥2 x 1010 cfu/μg
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
The SIG10 F′ MAX Electrocompetent Cells provide large numbers of transformants from hard-to-clone fragments or limited DNA at a lower price.
Genotype
[F´ pro A+B+ lacIqZΔM15::Tn10 (TetR)] /mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) endA1 recA1 Φ80dlacZΔM15 ΔlacX74 araD139 Δ(ara, leu)7697 galU galK rpsL nupG λ- tonA (StrR)
Genotype
[F´ pro A+B+ lacIqZΔM15::Tn10 (TetR)] /mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) endA1 recA1 Φ80dlacZΔM15 ΔlacX74 araD139 Δ(ara, leu)7697 galU galK rpsL nupG λ- tonA (StrR)
Caratteristiche e vantaggi
- share the most useful genetic elements of standard cloning strains like DH5α™ DH10B, JM109, TOP10, etc. and directly replace them in cloning protocols.
- provide the performance researchers need with ease of use.
- provide solutions for a wide range of applications at economical prices.
- Blue - white screening
Componenti
- SIG10 F′ MAX electrocompetent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for cloning
Note legali
DH5α is a trademark of Invitrogen Corp.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)