BR148215
BRAND® funnel with internal fluting
diam. 45 mm, stem diam. × L 5 mm × 44 mm
Sinonimo/i:
Funnels
Scegli un formato
75,00 €
Scegli un formato
About This Item
75,00 €
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
BRAND 148215
Diametro
45 mm
Diam. stelo × lung.
5 mm × 44 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)