CLS4844
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit bulk packed pipet tips, natural, non-sterile, 1000 tips/bag, 10,000 tips/case
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
natural tip
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
Bulk Pack
Confezionamento
bag of 1000
case of 10000
Produttore/marchio commerciale
Corning 4844
Intervallo di volume
1-200 μL
Volume
1—200 μL
Descrizione generale
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
- Reliable fit with all major brand pipettors
- Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
- Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.