CLS4579
Corning® CellBIND® 384 well microplate
surface treatment, CellBIND®, clear polystyrene, flat bottom, sterile, lid, pack of 100
Sinonimo/i:
384 multiwell plates
Scegli un formato
1.130,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.130,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear polystyrene
flat bottom
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Corning 4579
Misura
384 wells
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
CellBIND® surface
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)