CLS3765
Corning® 384 well Microplates
flat bottom clear, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 25 ea, lid, sterile
Sinonimo/i:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
Scegli un formato
2.030,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.030,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear bottom
flat bottom clear
white polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
case of 100 ea
bag of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 3765
Misura
384 wells
Dimensione pozzetto
384
Volume pozzetto
112 μL
Pozzetti
384 wells
Volume d’esercizio
20-80 μL , low flange
Compatibilità
suitable for tissue
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)