Documenti fondamentali
CLS432090
Extension Collar, for Corning® CoolBox 2XT System
pink
Sinonimo/i:
Corning Coolcell accessory
Scegli un formato
1 EA
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
136,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.12
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 432090
Lungh. × Largh. × Alt.
21.0 cm × 14.3 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
26.5 cm × 20.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
Colore
pink
Categorie correlate
Descrizione generale
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
Note legali
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)