CLS432085
Extension Collar, for Corning® CoolBox™ XT System
orange
Sinonimo/i:
Corning Coolcell accessory
Scegli un formato
109,00 €
Scegli un formato
About This Item
109,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 432085
Lungh. × Largh. × Alt.
14.0 cm × 9.4 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
20.0 cm × 16.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
Colore
orange
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)