Documenti fondamentali
CLS431464U
Flacone per coltura cellulare Corning® con forma a U, 75 cm², collo inclinato
sterile, not treated
Sinonimo/i:
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiali
U-bottom flask
canted neck neck
high-density polyethylene cap
vent cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
not treated
Confezionamento
pkg of 100 ea
Volume d’esercizio
(15 mL)
Tipo di binding
non-treated surface
Caratteristiche e vantaggi
  • Le fiasche a forma di U hanno meno angoli, per facilitare la raschiatura delle cellule.
  • Le spalle arrotondate delle fiasche migliorano la presa e la manovrabilità durante la rimozione o la chiusura del tappo.
  • Produzione secondo cGMP
  • Area di crescita cellulare ottimizzata
  • Il design facilita l′impilaggio
  • Superficie di visione ampia e trasparente
  • Elevati standard di qualità (testato al 100% per eventuali perdite)
  • Apirogeno (<0,1 EU/mL)
  • Conforme BSE/TSE
  • Collo inclinato per agevolare il versamento e l′accesso con la pipetta
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)