Documenti fondamentali
CLS430589
Corning® non-treated culture dishes
D × H 60 mm × 15 mm
Sinonimo/i:
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
Scegli un formato
500 EA
270,00 €
270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
270,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
270,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
round
Sterilità
sterile
Confezionamento
sleeve of 20
Produttore/marchio commerciale
Corning 430589
D × alt.
60 mm × 15 mm
Area superficiale
21 cm2
Descrizione generale
  • Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
  • Not treated for cell attachment, for applications where cell attachment is not desired
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Supplied with vents to provide consistent gas exchange
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)