Documenti fondamentali
CLS3261
Corning® Ultra-low attachment culture dishes
60mm petri dish, low-attachment
Sinonimo/i:
cell culture flasks, tissue culture flasks
Scegli un formato
20 EA
684,00 €
684,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
684,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
684,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
round
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 20
Produttore/marchio commerciale
Corning 3261
D × alt.
60 mm × 15 mm
Area superficiale
21 cm2
Colore
clear
Descrizione generale
  • Ultra Low Attachment dishes feature a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment
  • Surface minimizes protein absorption, enzyme activation, and cellular activation
  • Surface is non-cytotoxic, biologically inert, and nondegradable
  • Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
  • Actual inside growth surface diameter is 51.4mm
  • Height is 15mm
  • Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Supplied with vents to provide consistent gas exchange
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)