Documenti fondamentali
CLS3898
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
V-bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Scegli un formato
100 EA
413,00 €
413,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
413,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
413,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
V-bottom clear
clear bottom
polystyrene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Confezionamento
bag of 25
Produttore/marchio commerciale
Corning 3898
Misura
96 wells
Volume di lavoro pozzetto
200 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate without lids are made of virgin polystyrene.
  • Recommended working volume of up to 75 to 200 μL.
  • Processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
  • Conforms to standard microplate footprint and dimensions.
  • Corona discharge treated hydrophilic surface and negatively charged.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of