CLS3842
Corning® 96 Well Poly-D-Lysine Treated Microplate
flat bottom clear, black polystyrene, bag of 20, sterile, lid
Sinonimo/i:
96-Well Poly-D-Lysine Plate, Poly-D-Lysine Microplate, Treated Microplate
Scegli un formato
2.220,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.220,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
black polystyrene
clear wells
flat bottom clear
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
Confezionamento
bag of 20
Produttore/marchio commerciale
Corning 3842
Misura
96 wells
Volume pozzetto
360 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
poly-D-lysine coated surface
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Black walls and ultra-thin, clear flat bottoms that enable direct microscopic viewing, minimize background interference in fluorescent assays, and allow readings down to 340nm
- Opaque walls reduce well-to-well crosstalk.
- compati
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)