Documenti fondamentali
CLS354480
Corning® BioCoat Matrigel® 24 well plates
Tissue Culture (TC)-treated surface clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), pkg of 24 ea (2 packs of 24), Invasion Chamber
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Scegli un formato
24 EACH
709,00 €
709,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EACH
709,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
709,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Corning® BioCoat Matrigel® Invasion Chamber, clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane), well size 24 wells
Materiali
clear PET membrane (8.0um Pore Polyester (PET) Membrane)
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
pkg of 24 ea (2 packs of 24)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354480
Dimensione pozzetto
24 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)