Documenti fondamentali
CLS3399
Corning® HTS Transwell®-24 well permeable supports
HTS Transwell-24 units w/ 3.0 μm pore polycarbonate membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 12/cs
Sinonimo/i:
corning transwell, transwell corning
Scegli un formato
12 EA
2.690,00 €
2.690,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
2.690,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
2.690,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
Descrizione
12 HTS Transwell-24 units loaded into twelve 24 well plates
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
plate format: 24 wells
Confezionamento
case of 12
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 3399
Volume di lavoro inserto
0.1 mL
Spessore membrana
10 μm
Misura
24 wells
Area superficiale
0.33 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
0.6 mL
Colore
clear
Dimensione pori
3 μm pore size
Compatibilità
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Corning® HTS Transwell® 24 Well Permeable Supports
Features and Benefits:
  • Treated for optimal cell attachment
  • 0.4 μm to 3 μm pore polycarbonate or polyester membrane
  • Reservoirs may be purchased separately
  • Sterilized by gamma radiation
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)