CLS3402
Corning® Transwell® 12 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Sinonimo/i:
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
Scegli un formato
477,00 €
Scegli un formato
About This Item
477,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Inserti per coltura cellulare Corning® Transwell® con membrana in policarbonato, 12 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 48/cs
Materiali
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pack of 12
case of 48
Produttore/marchio commerciale
Corning 3402
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Volume di lavoro inserto
0.5 mL
Diam. membrana
12 mm
Misura
12 wells
Area superficiale
1.12 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
1.5 mL
Colore
translucent
Dimensione pori
3.0 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
- 10μm thick translucent polycarbonate membrane
- Treated for optimal cell attachment
- Packaged 12 inserts in a 12 well plate, 4 plates per case
- Membrane must be stained for cell visibility
- Sterilized by gamma radiation
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)