Documenti fondamentali
CLS3392
Supporti a 96 pozzetti permeabili HTS Transwell® Corning®
HTS Transwell-96 Permeable Support with 1.0 μm pore polyester membrane, TC-treated, sterile, 5/cs
Sinonimo/i:
corning transwell, transwell corning
Scegli un formato
5 EA
2.010,00 €
2.010,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
2.010,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.75
2.010,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat bottom wells clear
polyethylene membrane
polystyrene
round wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt
plate format: 96 well
Confezionamento
case of 5
pack of 5
Produttore/marchio commerciale
Corning 3392
Volume di lavoro inserto
0.08 mL
Diam. membrana
4.26 mm
Spessore membrana
10.0 μm
Misura
96 wells
Area superficiale
0.14 cm2 , cell growth area
Volume di lavoro pozzetto
0.235 mL
Colore
clear plate
Dimensione pori
1.0 μm pore size
Compatibilità
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
  • Il prodotto include unità Transwell® (1 inserto con 96 pozzetti), piastra serbatoio (per le fasi di crescita cellulare), piastra ricevente (96 pozzetti per fasi di crescita o analisi) e 2 coperchi sterili; 5 set per confezione.
  • Membrana in PET (poliestere) con pori da 1,0 μm
  • La membrana è trattata per consentire un′adesione cellulare ottimale.
  • L'area di crescita cellulare è di 0,143 cm², maggiore del 20-50% rispetto a quella di altre marche.
  • Grandi porte di accesso apicale e basolaterale
  • Design ottimizzato per l'automazione con porte d′alimentazione multicanale, superficie di presa e codici a barre migliorati
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)