CLS3233
Corning® CellCube®
100 layer, TCT, with 6” Silicone tubing and Aseptic Connectors, sterile, bag of 1 ea, case of 1 ea
Sinonimo/i:
cell culture vessel
Scegli un formato
2.990,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.990,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
silicon tubing (6′′)
Sterilità
sterile
Confezionamento
bag of 1 ea
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 3233
Area superficiale
8500 cm2 , cell growth area
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- 8,500 cm2 Surface Area
- Corning TCT surface treatment
- Sterility Assurance Level(SAL) of 10-6
- AseptiQuik® G Connector
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)