Documenti fondamentali
CLS431720
Corning® mini bioreactor
centrifuge tube with vent cap, volume 50 mL, sterile
Sinonimo/i:
Corning bioreactor, Mini bioreactor, Small-scale bioreactor
Scegli un formato
300 EA
510,00 €
510,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
300 EA
510,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122105
NACRES:
NB.43
510,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear tube
conical tube (threaded)
neck (wide)
orange polypropylene cap (vented)
polypropylene tube
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RCF 12,000 × g
RNase and DNase free
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL
self-standing: no
Confezionamento
pack of 25 ea
case of 300 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 431720
D.E. × lungh.
29.1 mm × 114.4 mm
Diam. tappo
35.2 mm
Volume
50 mL
Applicazioni
Corning® mini bioreactor is suitable for the following applications:
  • Cell line development
  • Clone selection
  • Media optimization
  • Recombinant protein development
Caratteristiche e vantaggi
  • Polypropylene tube with large marking spot to clearly identify tube contents and experimental parameters
  • Polypropylene cap with 4 vents; hydrophobic membrane provides gas exchange
  • Sterile, nonpyrogenic and RNase-/DNase-free
  • Ideal for high throughput process optimization for suspension cell culture
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)