Documenti fondamentali
CLS2483
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well plates
low volume, high binding surface, black
Sinonimo/i:
1 x 8 strip plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
black polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round black wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
plate of 12 strips
Produttore/marchio commerciale
Corning 2483
Misura
96 wells
Volume pozzetto
190 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
Colore
black
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Descrizione generale
The Costar 1 × 8 strips are pre-assembled in an "egg crate" style 96 well strip holder. Strips fit in holder only one way, eliminating mis-orientation. If covers are needed, the notched cover fits the fully assembled strip holder.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)