CLS43923
Corning® 1 x 8 Stripwell™ 96 well plates
high binding surface, flat bottom white (4 cavity), non-sterile
Sinonimo/i:
Stripwell plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear polystyrene (96-well)
flat bottom white (4 cavity)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 100
plate of 12 strips
Produttore/marchio commerciale
Corning 43923
Misura
96 wells
Volume pozzetto
360 μL
Volume di lavoro pozzetto
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
Colore
white
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)