EoL-1 cell
94042252, human blood, Lymphoblast
Sinonimo/i:
AML-EOL-1 Cells, EoL1 Cells, Eosinophilic Leukemia Cell Line
About This Item
Prodotti consigliati
product name
EoL-1 cell, 94042252
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 7,10
D13S317: 12,13
D16S539: 8,10
D5S818: 11
D7S820: 10,13
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 16,17
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Articoli
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.