Vai a
A4161
Sieroalbumina
lyophilized powder, essentially globulin free, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
119,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
382,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
603,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
4970,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥99%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
essentially globulin free
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol and heatshock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
essentially globulin free
pH
7
solubility
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Features and Benefits
  • Tested for use in cell culture
  • Essentially globulin free
Preparation Note
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Purified by a combination of heat shock and ethanol fractionation
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1470A7906A9430
Sieroalbumina lyophilized powder, essentially globulin free, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A4161
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, low endotoxin, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A1470
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A7906
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, low endotoxin, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A9430
Sieroalbumina
description
lyophilized powder, essentially globulin free, BioReagent, suitable for cell culture
description
lyophilized powder, low endotoxin, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
description
heat shock fraction, low endotoxin, pH 7, ≥98%
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
≥99%
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
assay
≥98%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable, ELISA: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)