J774A.1 Cell Line from mouse
91051511, mouse blood, Not specified
Sinonimo/i:
J774 A1 Cells, J774.A1 Cells, J774A1 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
product name
J774A.1 Cell Line from mouse, 91051511
Origine biologica
mouse blood
Descrizione
Mouse BALB/c monocyte macrophage
Modalità di accrescimento
Semi-adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Interleukin 1 (IL-1), lysozyme
Recettori
Immunoglobulin, complement
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture