Documenti fondamentali
ED1
89040701, Reactivity Anti-macrophage, rat )
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reattività
Anti-macrophage, rat
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Not specified
Descrizione della linea cellulare
The antibody recognises a cytoplasmic antigen on monocytes and on most rat macrophage sub-populations. Please note that this hybridoma produces antibody in very low amounts (0.1 μg/ml).
Immunogeno
Highly purified recombinant human tumour necrosis factor alpha
Applicazioni
Not specified
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2 mM glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS) (heat inactivated)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)