PANC-1 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87092802, human pancreas, Epithelial
Sinonimo/i:
PANC1 Cells, Panc-1-P Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human pancreas
Confezionamento
tube of 5 μg 87092802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87092802-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46, hypertriploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 8,10
THO1: 7,8
TPOX: 8,11
vWA: 15
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.