Key Documents
FR
87020503, rat skin, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
FR, 87020503
Origine biologica
rat skin
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat Sprague-Dawley skin
Descrizione della linea cellulare
Established from a skin biopsy of a foetal (18 day gestation) germ-free Sprague-Dawley rat. The cells can be propagated for at least 30 passages.
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.