Documenti fondamentali
Z682713
Ace drying flask, pear-shaped, with side indents,
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40, plastic-coated glass
Sinonimo/i:
Aldrich® drying flask, pear-shaped, with side indents
Scegli un formato
1 EA
187,00 €
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
187,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
pear-shaped flask
plastic-coated glass
single-neck
Giunto
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 3994-120
Capacità
500 mL
Descrizione generale
These pear shaped drying flasks for rotary evaporators have side indents which increase the mixing action when the flask is rotated on an evaporator .
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)