Documenti fondamentali
Mycl-3C7
85102203, Reactivity: Anti-c-Myc gene product, human, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 85102203-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85102203-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reattività
Anti-c-Myc gene product, human
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1, kappa
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody recognises the human p62c-myc gene product. It is specific for the peptide D sequence and cross reacts with the p64/66 gene product of the mouse c-myc gene.
Immunogeno
A synthetic peptide, corresponding to residues 171-188 (Peptide D) of human p62c-myc sequence, conjugated to KLH
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)