Documenti fondamentali
81.3
85100105, human lymph, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
81.3, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 85100105
Origine biologica
human lymph
Confezionamento
tube of 5 μg 85100105-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85100105-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human lymphoblastoid
Descrizione della linea cellulare
EBV transformed lymphoblastoid cell line.
Applicazioni
Genetic studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)