Documenti fondamentali
MRC-5 SV2
84100401, human lung (fetal), Fibroblast
Sinonimo/i:
MRC-5V2 Cells, MRC5V2 Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
human lung (fetal)
Modalità di accrescimento:
Adherent
Cariotipo:
Modal no. = 60-80, hyperdiploid
Morfologia:
Fibroblast
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Nome del prodotto
MRC-5 SV2, 84100401
Origine biologica
human lung (fetal)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. = 60-80, hyperdiploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human foetal lung, SV40 transformed
Descrizione della linea cellulare
Derived from the parental cell line MRC-5 by transformation with the SV40 virus. The cells do not senesce.
Applicazioni
Transformation and virus studies: SV40
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)