Documenti
SDM103T2
11120712, human lung (effusion), Epitheloid/mesenchymal
Sinonimo/i:
SDM 103T2
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
SDM103T2, from human lung(effusion), 11120712
Origine biologica
human lung (effusion)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epitheloid/mesenchymal
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Origine della linea cellulare
A human mesothelioma cell line derived from a malignant mesothelioma. Asbestos exposure
Profilo DNA
STR-PCR Data:
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 8
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 8,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
Terreno di coltura
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 1-4x10,000 cells/cm².
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.