Documenti fondamentali
247707
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluorotoluene
≥99%
Scegli un formato
25 G
111,00 €
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
111,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(Cl)F
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
158 °C/743 mmHg (lit.)
Densità
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Cc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
MKFCYQTVSDCXAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Fourier Transform (FT)-IR and FT-Raman spectra of solid sample of 4-chloro-2-fluorotoluene have been studied[1].
Applicazioni
4-Chloro-2-fluorotoluene has been used in the preparation of 4-chloro-2-fluoro-benzylbromide[2].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Ramalingam et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(1), 429-436 (2010-12-15)
FT-IR (4000-100 cm(-1)) and FT-Raman (4000-100 cm(-1)) spectra of solid sample of 4-chloro-2-fluoro toluene (4Cl2FT) have been recorded using Bruker IFS 66 V spectrometer. Ab initio-HF (HF/6-311++G (d, p)) and DFT (B3LYP/6-311++G and B3PW91/6-311++G (d, p)) calculations have been performed
Synthesis and antitumor activity of platinum (II) complexes containing substituted ethylenediamine ligands.
Brunner H, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 25(1), 35-44 (1990)