Vai a
FCABS400F
Anticorpo Milli-Mark® anti-FcεRI, subunità γ coniugato con FITC
Milli-Mark®, from rabbit
Sinonimo/i:
Fc fragment of IgE high affinity I receptor for gamma polypeptide, Fc-epsilon RI-gamma, FceRI gamma, IgE Fc receptor subunit gamma, Immunoglobulin E receptor, high affinity,gamma chain
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 tests
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
402,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
FACS
Citations:
20
402,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FCER1G(2207)
General description
Calcolato a 10 kDa
Le reazioni allergiche di tipo I sono mediate dal recettore ad alta affinità per le IgE (FceRI). In presenza di un antigene plurivalente, una ridistribuzione dei complessi IgE monomeriche/recettori FceRI causa la degranulazione dei mastociti e dei basofili, con conseguente rilascio dei fattori responsabili delle reazioni allergiche di tipo I. Il recettore FceRI è formato da un complesso tetramerico costituito da una catena alfa, una catena beta e un dimero di catene gamma. La catena alfa è principalmente coinvolta nel legame con la molecola della IgE, mentre il segnale viene trasferito dalla subunità gamma, che contiene i motivi di attivazione tirosinici dei recettori immunitari (ITAM) fondamentali per innescare la trasduzione del segnale recettore-mediata tramite le tirosin-chinasi Syk e Lyn. Il recettore FceRI è in grado rimanere occupato dalla IgE così come di liberarla, fornendo perciò un versatile modello per studiare la funzione dei recettori accoppiati a chinasi.
Immunogen
Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 80-86 della subunità γ dei recettori Fc.
Application
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
L'anti-FcεRI Milli-Mark, subunità γ coniugato con FITC, è un anticorpo anti-FcεRI per l'uso nelle analisi di FC.
Sottocategoria di ricerca
Infiammazione & meccanismi autoimmuni
Biochem/physiol Actions
Riconosce ed è specifico per FcεRI, subunità γ.
Physical form
IgG policlonali purificate di coniglio coniugate con FITC in PBS con azoturo di sodio 0,1% e BSA 15 mg/mL.
Purificazione con proteina A
Preparation Note
Conservare in frigorifero a 2-8 °C al riparo dalla luce in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Cellule RBL
Valutata mediante citometria a flusso in cellule RBL.
Other Notes
L'anticorpo non coniugato (N° Cat. 06-727) funziona con materiale umano e murino.
Per altri strumenti, sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Legal Information
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HPA026872FCMAB187FMABF842
description
Milli-Mark®, from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone MHM6, Milli-Mark®, from mouse
description
clone 4F5, from mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... FCER1G(2207)
Gene Information
human ... FCER1G(2207)
Gene Information
human ... FCER2(2208)
Gene Information
human ... FCGR2B(2213)
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. what is the concentration of this antibody (FCABS400F)
    1 risposta
    1. The concentration of this product is dependent on the lot. For specific lot concentration information, contact the local Technical Service department. For instance, lot number 4138071 has a concentration of 0.1 mg/mL.