Documenti fondamentali
CAS9NEO
Sigma-Aldrich
Cas9 Neomycin Lenti Plasmid
Scegli un formato
1 EA
247,00 €
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
247,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
liquid
Confezionamento
vial of 50 μL
Concentrazione
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
applicazioni
CRISPR
Selezione
blasticidin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This product is a neomycin resistant lenti-Cas9 plasmid for generation of lentiviral particles. Use Sigma′s lentiviral Cas9 reagents to efficiently generate stable cell lines expressing Cas9 for CRISPR genome editing. Sigma′s lenti-Cas9 plasmid is one part of a two-vector CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. Please see the link above to order gRNA.
Applicazioni
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Caratteristiche e vantaggi
Use lentiviral particles to generate cells with stable expression of Cas9 nuclease.
Componenti
1ug of plasmid DNA, EF1a-Cas9-2A-Neomycin Lenti
Linkage
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2