Documenti fondamentali
LVCAS9NEO
Sigma-Aldrich
Cas9 Neomycin Lenti Particles
Sinonimo/i:
Lenti Particles
Scegli un formato
1 EA
361,00 €
361,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
361,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
361,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
vial of 200 μL
Livello qualitativo
Concentrazione
≥1 x 10 6 VP/ml virus (via p24 assay)
applicazioni
CRISPR
Selezione
neomycin / G418
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Ready-to-use Cas9 lentiviral particles are ideal for transducing a wide range of cell lines. The Cas9 Neomycin Lentiviral particles efficiently integrate Cas9 into the genomes of both dividing and non-dividing cell lines for use with CRISPR genome editing. Stably integrate Cas9 and Neo using the convenient, ready-to-use lentiviral particles while avoiding the tedious lentivirus production process.
Applicazioni
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Componenti
200 ul of purified lentiviral particles (minimum of 1 X 106 TU/ml via a p24 assay) expressing Cas9 only with blasticidin resistance.
Linkage
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
Domande
  1. Is there a protocol associated with the Cas9 Neomycin lentiparticles? I will be transfecting some glioblastoma cells with the virus and am looking for a starting point for protocol design.
    1 risposta
    1. Titer values are lot specific and available in the Certificate of Analysis. Please navigate to the documentation section to view the sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/lvcas9neo#product-documentation
      A specific protocol for this item is not available, however this item is required for use in several Lentiviral CRISPR Pool products. Reviewing the Technical Bulletin for these products may be helpful. Please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/294/472/hwgcrisprbul.pdf