CAS9D10ARFPP
CMV-CAS9D10A-2A-RFP Plasmid
Sinonimo/i:
CAS9D10A Plasmid
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 50 μL
Concentrazione
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Promotore
Promoter name: CMV
Gene reporter
RFP
Selezione
kanamycin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Use of Paired Cas9 Nickase + RFP for:
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Componenti
Please note, this product does not contain any guide RNA sequence. A pair of gRNA plasmids must be purchased separately through the Custom CRISPR paired nickase product tab.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.