C9616
Anti-Cytochrome c antibody produced in sheep
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CYC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 15 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, rat, human, canine
Concentrazione
~0.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-40 μg/mL using human heart tissue
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human MCF-7 cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extracts of MCF−7, Jurkat, Rat−1, MDCK cells and extract of rat kidney or rat heart
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYCS(54205)
rat ... Cycs(25309)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunocytochemistry
- immunostaining
- immunoblotting
- immunohistochemistry